주요 문서
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
274-275 °C (lit.)
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
InChI key
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1