분석
98%
mp
42-46 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC
InChI
1S/C19H41N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2/h20H,3-19H2,1-2H3
InChI key
SZEGKVHRCLBFKJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup