주요 문서
M5156
Sigma-Aldrich
3-Methylpyrrole
liquid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
81.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
색상
yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
InChI key
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
Packaged under argon
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cornforth, J., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1459-1459 (1990)