주요 문서
M45008
Sigma-Aldrich
Methylenecyclobutane
96%
동의어(들):
exo-Methylenecyclobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4H6(=CH2)
CAS Number:
Molecular Weight:
68.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
6.57 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
density
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
InChI key
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)