M35355
Glutaric acid monomethyl ester chloride
98%
동의어(들):
Methyl 4-(chloroformyl)butyrate, Methyl 5-chloro-5-oxovalerate, Methyl glutaryl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
ClCO(CH2)3COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.59
Beilstein:
1762383
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
110 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
InChI key
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter