주요 문서
M17802
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
Beilstein:
2214986
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
YMOMYSDAOXOCID-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)