주요 문서
M15001
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylaniline
98%
동의어(들):
2-Methyl-p-anisidine, m-Cresidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
Beilstein:
774727
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
meta- and para-Cresidine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 91-101 (1982-04-01)