주요 문서
LGFO200
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
200 mm average diameter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
설명
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
양식
pellets
평균 직경
200 mm
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
법적 정보
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)