설명
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Mean Size: 20 ± 2.5
Standard Deviation: <25%
Method: Laser Diffraction
양식
pellets
평균 직경
20 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g. (excitation/emission: 460/500 nm)
애플리케이션
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
법적 정보
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.