주요 문서
L084000
Sigma-Aldrich
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
불순물
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear
호환성
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
성분
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
법적 정보
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)