주요 문서
KN8978350000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
동의어(들):
897835-0000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897835-0000
파라미터
500 MHz frequency
길이 × 챔버 × 동심도
7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
튜브 직경
3 mm
벽 두께
0.28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm
  • ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm
  • Wall thickness 0.284 mm
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)