material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897830-0000
파라미터
400 MHz frequency
길이 × 챔버 × 동심도
7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
튜브 직경
3 mm
벽 두께
0.28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm
- ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm
- Wall thickness 0.284 mm
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.