주요 문서
KN8973000008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 8 in.
동의어(들):
897300-0008
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897300-0008
파라미터
100 MHz frequency
길이
8 in.
튜브 직경
10 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
10 mm flat bottom disposable tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.015 in.
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Caps not included
  • OD 10 mm
  • Wall thickness 0.381 mm
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)