material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897235-0008
파라미터
400 MHz frequency
길이 × 챔버 × 동심도
8 in. × 15 μm × 25 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
- ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
- Wall thickness 0.375 mm
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.