제품명
HO-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
양식
solid
분자량
average Mn 20,000
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hydroxyl PEG Amine. NH2 group is stable and can be activated.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)