주요 문서
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
동의어(들):
Methoxy Polyethylene Glycol Phosphate, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
제품명
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
양식
solid
분자량
average Mn 5000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)