주요 문서
JKA13018
Sigma-Aldrich
mPEG7-Azide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2N3
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mn 7,000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.