제품명
NH2-PEG12-Propionic acid,
양식
solid
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객