주요 문서
I27503
Sigma-Aldrich
2-Isopropylbenzenethiol
technical grade, 90%
동의어(들):
2-Isopropylthiophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHC6H4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
152.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
refractive index
n20/D 1.5579 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554)
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)