주요 문서
HF100D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NC.13
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
특징
optimized for hall
포장
pkg of 16 diced devices
제조업체/상표
HF100D
die thickness
525 μm , silicon
전극 크기
10 nm , chrome
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)