주요 문서
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
동의어(들):
Hamilton syringe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
특징
model 1010 BFP
제조업체/상표
Hamilton 59000-50
파라미터
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
I.D. × O.D.
14.6 mm × 17.7 mm
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)