๋ชจ๋ ์ฌ์ง(2)
About This Item
์คํ์(Hill ํ๊ธฐ๋ฒ):
C9H7NO4S ยท xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
225.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC ์ฝ๋:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
98%
mp
>300 ยฐC (lit.)
SMILES string
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
๊ด๋ จ ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.