주요 문서
H48808
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitropyridine
97%
동의어(들):
5-Nitro-2-pyridinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
188-191 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
InChI key
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)