양식
lumps (liquid at rtp)
제조업체/상표
Goodfellow 980-797-77
중량
250 g
최대 종괴 크기
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
- Use of Valproic Acid-D₆ in pharmacokinetics: Study describes the use of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the determination of valproic acid and its six metabolites in human serum, highlighting the role of Valproic Acid-D₆ as an internal standard in bioanalytical methods. This application is essential for investigating drug interactions, particularly with carbapenems in epileptic patients (Yang et al., 2023).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.