주요 문서
GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
동의어(들):
CO153025
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 866-481-03
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)