주요 문서
GF83913655
Iron/nickel
powder, 45 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 50 g, condition atomized
동의어(들):
FE136011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171604
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 839-136-55
중량
50 g
최대 입자 크기
45 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)