주요 문서
GF78349696
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 1.6 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
동의어(들):
EI313020
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 783-496-96
크기
150 × 150 mm
두께
1.6 mm
색상
clear amber
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)