주요 문서
GF76656088
Polypropylene
(PP), mesh, nominal aperture 34ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 150ám
동의어(들):
PP308706
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 766-560-88
크기
250 × 250 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)