주요 문서
GF73530558
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
동의어(들):
AL130750
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 735-305-58
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)