주요 문서
GF70933226
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.35 mm, L 1000 m, condition nylon 6/66 copolymer
동의어(들):
AM305938
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
monofilament
제조업체/상표
Goodfellow 709-332-26
길이
1000 m
직경
0.35 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)