주요 문서
GF70113541
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.175 mm, size 150 × 150 mm, clear
동의어(들):
CT301310
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 701-135-41
크기
150 × 150 mm
두께
0.175 mm
색상
clear
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)