주요 문서
GF64663386
Hastelloy® B-3 alloy, Ni65Mo28.5Cr1.5Fe1.5(Co+Mn+W)3.5max
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
동의어(들):
NK255150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 646-633-86
길이 × 직경
5 m × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)