주요 문서
GF54558962
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 4.7mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 4.2mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
PD037400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 545-589-62
길이 × 벽 두께
100 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
4.7 mm × 4.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)