주요 문서
GF48799489
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, size 210 × 290 mm, grade - makrofol kg monoaxially oriented and crystallized
동의어(들):
CT301025
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 487-994-89
크기
210 × 290 mm
두께
0.002 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)