주요 문서
GF47798139
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
동의어(들):
FE210320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
양식
foil (annealed)
제조업체/상표
Goodfellow 477-981-39
크기 × 두께
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)