주요 문서
GF47321007
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness
동의어(들):
W 160450
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 473-210-07
크기 × 두께
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)