주요 문서
GF45616349
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
50g lump, 3mm max. lump size
동의어(들):
W 276100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 456-163-49
중량
50 g
최대 종괴 크기
3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)