주요 문서
GF45325717
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
100mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
AD057150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 453-257-17
길이
100 mm
O.D. × I.D. × 두께
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)