주요 문서
GF45041543
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, black
동의어(들):
CT356310
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 450-415-43
중량
500 g
색상
black
공칭 과립 크기
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)