주요 문서
GF42805852
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
100mm tube, 0.94mm outside diameter, 0.12mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
PT017150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 428-058-52
길이
100 mm
O.D. × I.D. × 두께
0.94 mm × 0.7 mm × 0.12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)