주요 문서
GF39584223
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
CU065820
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 395-842-23
길이
50 m
컨덕터 직경
0.1 mm
단열제 두께
0.005 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)