주요 문서
GF36940428
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, as rolled
동의어(들):
CO150240
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
양식
foil (temper - as rolled)
제조업체/상표
Goodfellow 369-404-28
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)