주요 문서
GF26750189
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, black
동의어(들):
ES301401
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 267-501-89
길이
1 m
두께
0.1 mm
색상
black
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)