주요 문서
GF24963385
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyurethane insulation
동의어(들):
CU045815
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
설명
polyurethane insulation
thermocouple wire
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 249-633-85
단열제 두께
0.003 mm
와이어 길이 × 직경
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
애플리케이션
may be used as one component of a thermocouple
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)