주요 문서
GF23173466
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 3mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
동의어(들):
TI016830
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
spheres (grade 200)
품질
precision sphere
포장
1 ea of 100 pieces
제조업체/상표
Goodfellow 231-734-66
직경
3 mm
sphericity
5.08 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)