주요 문서
GF22609335
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
동의어(들):
AU055150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 226-093-35
길이 × 직경
0.05 m × 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)