주요 문서
GF21694899
Aluminum
mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 150 × 150 mm, wire diameter 0.1 mm
동의어(들):
AL008722
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al
CAS Number:
Molecular Weight:
26.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
mesh
autoignition temp.
1400 °F
제조업체/상표
Goodfellow 216-948-99
저항도
2.6548 μΩ-cm
공칭 개구
0.11 mm
크기
150 × 150 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)