주요 문서
GF19942757
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
동의어(들):
PT010250
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 199-427-57
크기 × 두께
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)