주요 문서
GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
동의어(들):
CU070381
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
foil (coil - half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 195-752-43
크기 × 두께
0.5 m × 0.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)