주요 문서
GF16315411
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
100mm tube, 0.61mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 0.47mm inside diameter, as drawn
동의어(들):
AL027080
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 163-154-11
길이 × thickness
100 mm × 0.07 mm
O.D. × I.D.
0.61 mm × 0.47 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)